Vai a
BDPH9BCD0B39
Bide Pharmatech
1-Cyclobutylpropan-1-amine hydrochloride
Sinonimo/i:
1-cyclobutylpropan-1-amine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H16N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.66
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7(8)6-4-3-5-6;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H
Inchi Key
QLVATDBARBKCCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)