Vai a
BDPH9BCD0B9A
Bide Pharmatech
S-(3-Oxopropyl) ethanethioate
Sinonimo/i:
S-(3-oxopropyl) ethanethioate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H8O2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H8O2S/c1-5(7)8-4-2-3-6/h3H,2,4H2,1H3
Inchi Key
LLGHPZSANAZMFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-(3-Oxopropyl) ethanethioate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)