Passa al contenuto
BDPH9BCD0BD8
Bide Pharmatech
2-(Oxetan-3-yloxy)aniline
Sinonimo/i:
2-(3-oxetanyloxy)aniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c10-8-3-1-2-4-9(8)12-7-5-11-6-7/h1-4,7H,5-6,10H2
Inchi Key
ZYDPAUQAFXSHAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Oxetan-3-yloxy)aniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)