Vai a
BDPH9BCD0EE0
Bide Pharmatech
Decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
Sinonimo/i:
decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.24
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-2-8-4-7-5-10-6-9(7)11(8)3-1/h7-10H,1-6H2
Inchi Key
SYZQBOYLQBDNLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)