Passa al contenuto
BDPH9BCD1815
Bide Pharmatech
2-(Difluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Sinonimo/i:
2-(difluoromethyl)nicotinamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6O1N2F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.13
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-6(9)5-4(7(10)12)2-1-3-11-5/h1-3,6H,(H2,10,12)
Inchi Key
PILIHOOIKRRDRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)