Passa al contenuto
La manutenzione del sistema è prevista per domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 CET. I preventivi, le verifiche dei prezzi e le richieste sullo stato degli ordini potrebbero non essere disponibili temporaneamente.
Merck
Vai a
BDPH9BCD19B2
Bide Pharmatech
2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
Sinonimo/i:
2-amino-5-chloro-3-fluorophenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5O1N1Cl1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.56
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H,9H2
Inchi Key
VHVCSCFCFVSSFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)