Vai a
BDPH9BCD1D98
Bide Pharmatech
2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol hydrochloride
Sinonimo/i:
2-amino-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H13O1N1Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.11
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H12ClNO.ClH/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)6-12;/h1-4,9,12H,5-6,11H2;1H
Inchi Key
VLDWUIKCXWULET-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)