Vai a
BDPH9BCD1EDF
Bide Pharmatech
N-Phenyl-4-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)aniline
Sinonimo/i:
N-phenyl-4-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)aniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C31H23N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.53
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C31H23N/c1-3-11-23(12-4-1)31(24-19-21-26(22-20-24)32-25-13-5-2-6-14-25)29-17-9-7-15-27(29)28-16-8-10-18-30(28)31/h1-22,32H
Inchi Key
MXBOCMZLJOCPLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)