Passa al contenuto
La manutenzione del sistema è prevista per domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 CET. I preventivi, le verifiche dei prezzi e le richieste sullo stato degli ordini potrebbero non essere disponibili temporaneamente.
Merck
Vai a
BDPH9BCD2131
Bide Pharmatech
4,7-Difluoro-1H-indole
Sinonimo/i:
4,7-difluoro-1H-indole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5N1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.13
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c9-6-1-2-7(10)8-5(6)3-4-11-8/h1-4,11H
Inchi Key
WXDUAQYBARJXOQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,7-Difluoro-1H-indole
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)