Vai a
BDPH9BCD2373
Bide Pharmatech
2,6-Dibromo-3-chloropyridine
Sinonimo/i:
2,6-dibromo-3-chloropyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H2N1Cl1Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.34
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H2Br2ClN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
Inchi Key
GFDGSOAAFDXXDO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dibromo-3-chloropyridine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)