Passa al contenuto
BDPH9BCD248B
Bide Pharmatech
[4-(1-Cyanocyclopentyl)phenyl]boronic acid
Sinonimo/i:
(4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl)boronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H14O2N1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.06
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H14BNO2/c14-9-12(7-1-2-8-12)10-3-5-11(6-4-10)13(15)16/h3-6,15-16H,1-2,7-8H2
Inchi Key
ZNINYILPLNZOEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)