Merck
BDPH9BCD260F
Bide Pharmatech
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Sinonimo/i:
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H11O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.1
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1,4-5,10,12H,2-3,6H2
Inchi Key
JEDJGVSGTZKGFJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)