Vai a
BDPH9BCD29B1
Bide Pharmatech
4-Chloro-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Sinonimo/i:
4-chloro-7-fluoro-1-indanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O1Cl1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.6
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c10-6-2-3-7(11)9-5(6)1-4-8(9)12/h2-3H,1,4H2
Inchi Key
GOQJQZXYADJAQA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)