Vai a
BDPH9BCD2A64
Bide Pharmatech
3-Cyclobutyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
Sinonimo/i:
3-cyclobutyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H24N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.35
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H24N2/c1-2-12(3-1)15-10-6-13(7-11-15)4-8-14-9-5-13/h12,14H,1-11H2
Inchi Key
LROBDXNVZFCHGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)