Vai a
BDPH9BCD2B16
Bide Pharmatech
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Sinonimo/i:
4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H6N2O2/c12-5-7-1-3-8(4-2-7)9-11-10-6-13-9/h1-6H
Inchi Key
PZQDAKKBCZMUTR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)