Vai a
BDPH9BCD2D09
Bide Pharmatech
5-Hydroxy-2-methylisonicotinic acid
Sinonimo/i:
5-hydroxy-2-methylisonicotinic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-4-2-5(7(10)11)6(9)3-8-4/h2-3,9H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
PZFCGNPCQFHNCX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)