Vai a
BDPH9BCD3015
Bide Pharmatech
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole
Sinonimo/i:
4-bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H11O1N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.09
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c9-7-5-10-11(6-7)8-1-3-12-4-2-8/h5-6,8H,1-4H2
Inchi Key
WRDSDCYKWVXMRY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)