Vai a
BDPH9BCD3255
Bide Pharmatech
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
Sinonimo/i:
5-(4-bromophenyl)pyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H7N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.08
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-12-7-13-6-9/h1-7H
Inchi Key
GJBAOBLGEYEVMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)