Vai a
BDPH9BCD3DD5
Bide Pharmatech
7-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Sinonimo/i:
7-bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H7N1Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.53
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)13-10(6)12/h2-5H,1H3
Inchi Key
SQFVOHFUJOPVEH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)