Vai a
BDPH9BCD3EBE
Bide Pharmatech
3-Morpholinophenol
Sinonimo/i:
3-(4-morpholinyl)phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H13O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c12-10-3-1-2-9(8-10)11-4-6-13-7-5-11/h1-3,8,12H,4-7H2
Inchi Key
BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Morpholinophenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)