Vai a
BDPH9BCD448C
Bide Pharmatech
4-Aminobutan-2-one hydrochloride
Sinonimo/i:
4-amino-2-butanone hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H10O1N1Cl1
Peso molecolare:
123.58
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Inchi Key
CRYWPNCOLVABFJ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)