Vai a
BDPH9BCD4508
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-formylpyridin-4-yl)carbamate
Sinonimo/i:
tert-butyl 3-formyl-4-pyridinylcarbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H14O3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-4-5-12-6-8(9)7-14/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
Inchi Key
UFWCFTNUYXZYKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)