Vai a
BDPH9BCD45F3
Bide Pharmatech
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Sinonimo/i:
6-chloro-5-methyl-3-pyridazinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H6N3Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.58
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(7)8-9-5(3)6/h2H,1H3,(H2,7,8)
Inchi Key
UWDLNRUFHRYMSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)