Vai a
BDPH9BCD490C
Bide Pharmatech
Bis(3-methoxyphenyl)amine
Sinonimo/i:
bis(3-methoxyphenyl)amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H15O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.28
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-5-11(9-13)15-12-6-4-8-14(10-12)17-2/h3-10,15H,1-2H3
Inchi Key
SUTJWELGLJHXGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(3-methoxyphenyl)amine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)