Vai a
BDPH9BCD4AE0
Bide Pharmatech
2-(3-Bromo-2-methylphenyl)acetonitrile
Sinonimo/i:
(3-bromo-2-methylphenyl)acetonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H8N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.07
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-7-8(5-6-11)3-2-4-9(7)10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
VBNCKBSHNGLORC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)