Vai a
BDPH9BCD4B69
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Sinonimo/i:
3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H4O1Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.02
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-13)7(6)8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
GNJZENBMBWRNAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)