Vai a
BDPH9BCD4DB4
Bide Pharmatech
2-(tert-Butyl)-4-chloroquinazoline
Sinonimo/i:
2-tert-butyl-4-chloroquinazoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H13N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.7
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H13ClN2/c1-12(2,3)11-14-9-7-5-4-6-8(9)10(13)15-11/h4-7H,1-3H3
Inchi Key
RRKKSASKQFKRHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(tert-Butyl)-4-chloroquinazoline
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)