Merck
BDPH9BCD4F4F
Bide Pharmatech
4-Methoxy-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
4-methoxy-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H9O3N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.26
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H9NO3S/c1-15-9-8(11(13)14)16-10(12-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BQWBKWFGEHJXHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)