Vai a
BDPH9BCD52AB
Bide Pharmatech
(3-(3-(4-Chlorophenyl)ureido)phenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
N'-(3-boronophenyl)-N-(4-chlorophenyl)carbamimidic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H12O3N2Cl1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.51
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H12BClN2O3/c15-10-4-6-11(7-5-10)16-13(18)17-12-3-1-2-9(8-12)14(19)20/h1-8,19-20H,(H2,16,17,18)
Inchi Key
PRLAHSCAMFRECS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)