Vai a
BDPH9BCD552A
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene
Sinonimo/i:
1-bromo-3-isopropenylbenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.07
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H9Br/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-6H,1H2,2H3
Inchi Key
BHFSXGLQLQHDCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)