Vai a
BDPH9BCD58CF
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-(carboxymethyl)benzoic acid
Sinonimo/i:
4-bromo-2-(carboxymethyl)benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H7O4Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c10-6-1-2-7(9(13)14)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
WDKVNGVXRHWUEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)