Passa al contenuto
BDPH9BCD5B95
Bide Pharmatech
Ethyl 2-Fluoro-6-methoxybenzoate
Sinonimo/i:
ethyl 2-fluoro-6-methoxybenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H11O3F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-3-14-10(12)9-7(11)5-4-6-8(9)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
PWTGADHDRWQHRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2-Fluoro-6-methoxybenzoate
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Skull and crossbones
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)