Merck
BDPH9BCD6C44
Bide Pharmatech
4-(2-Aminoethyl)-4H-1,2,4-triazole
Sinonimo/i:
2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H8N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H8N4/c5-1-2-8-3-6-7-4-8/h3-4H,1-2,5H2
Inchi Key
ATCZRYPJBPXFIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Aminoethyl)-4H-1,2,4-triazole
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)