Vai a
BDPH9BCD7265
Bide Pharmatech
N-Ethyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Sinonimo/i:
N-ethyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H16N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.11
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-3-8(2)6-4-7-5-6;;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;2*1H
Inchi Key
CFHADJUBHYSVOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)