Vai a
BDPH9BCD72FD
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Sinonimo/i:
2-bromo-5-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H2N1Cl1Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.44
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H2BrClF3N/c7-5-4(6(9,10)11)1-3(8)2-12-5/h1-2H
Inchi Key
GDQVCXJOIDBNRP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)