Vai a
BDPH9BCD791F
Bide Pharmatech
5-Vinylisophthalic acid
Sinonimo/i:
5-vinylisophthalic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H8O4/c1-2-6-3-7(9(11)12)5-8(4-6)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
RFRNGRYAJCOIAN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Vinylisophthalic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)