Vai a
BDPH9BCD7C04
Bide Pharmatech
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
Sinonimo/i:
5-bromo-6-hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyrimidinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H5O2N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.01
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-2-7-4(9)3(6)5(10)8-2/h3H,1H2,(H,7,9)(H,8,10)
Inchi Key
ZAKXWSORBVRPGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)