Vai a
BDPH9BCD834A
Bide Pharmatech
1-Chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
Sinonimo/i:
1-chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H3Cl1F3I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.45
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H3ClF3I/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
Inchi Key
MCIFWVOVVPVBRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal / Colour: White - Yellow
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)