Vai a
BDPH9BCD898B
Bide Pharmatech
2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
Sinonimo/i:
2-chloro-7-methyl-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5O1N4Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.58
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H5ClN4O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H,9,10,12)
Inchi Key
HTRDGUDBXFNIOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)