Vai a
BDPH9BCD8A8A
Bide Pharmatech
1-(Bromomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane
Sinonimo/i:
1-(bromomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H9O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.04
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-4-6-1-5(2-6)3-8-6/h5H,1-4H2
Inchi Key
DYOOINOBXMHTJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)