Vai a
BDPH9BCD8B04
Bide Pharmatech
1-(4-Bromophenyl)-4-chlorobutan-1-one
Sinonimo/i:
1-(4-bromophenyl)-4-chloro-1-butanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H10O1Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.55
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H10BrClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(13)2-1-7-12/h3-6H,1-2,7H2
Inchi Key
WJKPUMBLABGUCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)