Vai a
BDPH9BCD8B9D
Bide Pharmatech
Methyl 3-amino-4-bromo-1H-pyrazole-5-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 3-amino-4-bromo-1H-pyrazole-5-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H6O2N3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.03
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O2/c1-11-5(10)3-2(6)4(7)9-8-3/h1H3,(H3,7,8,9)
Inchi Key
VQCLUHFFNGRFCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)