Vai a
BDPH9BCD8BEB
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate
Sinonimo/i:
ethyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O2N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.08
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c1-2-13-8(12)3-7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
WJXDNGKSVNQDBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)