Vai a
BDPH9BCD8D3A
Bide Pharmatech
6-Methoxyquinazolin-4-ol
Sinonimo/i:
6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H8O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-6-2-3-8-7(4-6)9(12)11-5-10-8/h2-5H,1H3,(H,10,11,12)
Inchi Key
NOFVNLZQAOGUIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methoxyquinazolin-4-ol
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)