Vai a
BDPH9BCD8DC6
Bide Pharmatech
2-Methoxy-6-methylphenol
Sinonimo/i:
2-methoxy-6-methylphenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-6-4-3-5-7(10-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Inchi Key
WBHAUHHMPXBZCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxy-6-methylphenol
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)