Vai a
BDPH9BCD90FB
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-aminophenoxy)acetate
Sinonimo/i:
methyl (4-aminophenoxy)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)6-13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,6,10H2,1H3
Inchi Key
YDWPOGYTJVQQIL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(4-aminophenoxy)acetate
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)