Passa al contenuto
La manutenzione del sistema è prevista per domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 CET. I preventivi, le verifiche dei prezzi e le richieste sullo stato degli ordini potrebbero non essere disponibili temporaneamente.
Merck
Vai a
BDPH9BCD92B8
Bide Pharmatech
5-Amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
5-amino-2-chloroisonicotinic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5O2N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.57
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-1-3(6(10)11)4(8)2-9-5/h1-2H,8H2,(H,10,11)
Inchi Key
WCZUTMZMEAPPIX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)