Merck
BDPH9BCD966F
Bide Pharmatech
3-Iodo-5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Sinonimo/i:
3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl methyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O1N2I1
Peso molecolare:
274.06
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c1-12-5-2-6-7(9)4-11-8(6)10-3-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
FKIMIWSUCKEXLD-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)