Vai a
BDPH9BCD9AFE
Bide Pharmatech
Triisopropoxy(vinyl)silane
Sinonimo/i:
triisopropoxy(vinyl)silane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H24O3Si1
Peso molecolare:
232.4
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H24O3Si/c1-8-15(12-9(2)3,13-10(4)5)14-11(6)7/h8-11H,1H2,2-7H3
Inchi Key
MABAWBWRUSBLKQ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)