Passa al contenuto
BDPH9BCDA209
Bide Pharmatech
6-Fluoro-9H-pyrido[3,4-b]indole
Sinonimo/i:
6-fluoro-9H-beta-carboline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H7N2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H7FN2/c12-7-1-2-10-9(5-7)8-3-4-13-6-11(8)14-10/h1-6,14H
Inchi Key
AHWZJZOSPUCFPC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluoro-9H-pyrido[3,4-b]indole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)